Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor groß
Artikelnummer. 15708409 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1x konische 250 ml-Flasche
24 x 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden
28x 9,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
3x mikrofluide Karten
7x konische 50 ml-Röhrchen mit Rand
92x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
15708409 1x konische 250 ml-Flasche 2 Stück
15761959 3x mikrofluide Karten 1 Stück
15798399 7x konische 50 ml-Röhrchen mit Rand 2 Stück
15718409 24 x 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden 2 Stück
15778399 28x 9,0 ml-Röhrchen mit Rundboden 2 Stück
15788399 92x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen 2 Stück
6 options
Artikelnummer. 15708409
Marke: Eppendorf™ 5920750003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal-Large Rotor.
  • Geeignet für S-x4Universal-Large Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Karten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp Konische Flasche
Fassungsvermögen 1x konische 250 ml-Flasche
Max. Röhrchendurchmesser 62 mm
Max. Schlauchlänge 171 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) S-4xUniversal-Large
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 2/Packung