Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x1000 Rotorbecher mit hohem Fassungsvermögen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
52x 5,0 ml-Röhrchen mit Rundboden (FACS)
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für S-4x1000 Rotorbecher mit hohem Fassungsvermögen
- Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchentyp | Rundboden (FACS) |
| Fassungsvermögen | 52x 5,0 ml-Röhrchen mit Rundboden (FACS) |
| Max. Röhrchendurchmesser | 12 mm |
| Max. Schlauchlänge | 106 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S-4X1000 Rotor Becher mit hoher Kapazität |
| Gefäße pro Adapter | 52 |
| Anzahl Plätze | 52 |
| Anzahl pro Packung | 2/Packung |