Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher
Artikelnummer. 15833222 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 500 ml-Flasche
15x 4,0 bis 8,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
17x 12 x 75 mm-Röhrchen mit Rundboden
1x 175 bis 250 ml-Flasche mit Flachboden/konische Flasche
1x konische 175 bis 225 ml-Röhrchen
26x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
7x 5,0 ml-Mikroröhrchen, konische 15 ml-Röhrchen
8 x 85 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Röhrchen mit rundem Boden, 11 x 7,5 bis 8 ml
Selbststehende 50 ml-Röhrchen, 50 ml-Centriprep, 30 ml-Oak Ridge
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
15833222 15x 4,0 bis 8,0 ml-Röhrchen mit Rundboden 2 Stück
15823232 1x konische 175 bis 225 ml-Röhrchen 2 Stück
15853222 1x 175 bis 250 ml-Flasche mit Flachboden/konische Flasche 2 Stück
15863222 1 x 500 ml-Flasche 2 Stück
15813232 Selbststehende 50 ml-Röhrchen, 50 ml-Centriprep, 30 ml-Oak Ridge 2 Stück
15813222 4x konische 50 ml-Röhrchen 2 Stück
15823222 7x 5,0 ml-Mikroröhrchen, konische 15 ml-Röhrchen 2 Stück
15883222 8 x 85 ml-Röhrchen mit rundem Boden 2 Stück
15843222 Röhrchen mit rundem Boden, 11 x 7,5 bis 8 ml 2 Stück
15803232 17x 12 x 75 mm-Röhrchen mit Rundboden 2 Stück
15873222 26x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen 2 Stück
11 options
Artikelnummer. 15833222
Marke: Eppendorf™ 5910703007
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4x400 Rotor.
  • Geeignet für S-4x400 Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 15x 4,0 bis 8,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
Max. Röhrchendurchmesser 13 mm
Max. Schlauchlänge 119 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher S-4 x 400
Gefäße pro Adapter 15
Anzahl Plätze 15
Anzahl pro Packung 2/Packung