Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher
Artikelnummer. 15883222 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 500 ml-Flasche
15x 4,0 bis 8,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
17x 12 x 75 mm-Röhrchen mit Rundboden
1x 175 bis 250 ml-Flasche mit Flachboden/konische Flasche
1x konische 175 bis 225 ml-Röhrchen
26x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
7x 5,0 ml-Mikroröhrchen, konische 15 ml-Röhrchen
8 x 85 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Röhrchen mit rundem Boden, 11 x 7,5 bis 8 ml
Selbststehende 50 ml-Röhrchen, 50 ml-Centriprep, 30 ml-Oak Ridge
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15883222
Marke: Eppendorf™ 5910709005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4x400 Rotor.
  • Geeignet für S-4x400 Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 8 x 85 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Max. Röhrchendurchmesser 17,5 mm
Max. Schlauchlänge 122 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher S-4 x 400
Gefäße pro Adapter 8
Anzahl Plätze 8
Anzahl pro Packung 2/Packung
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.