Learn More
Eppendorf™ X2 ADAPTER SKIRTED SBS PLATE
Marke: Eppendorf™ 5825718003
152.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Spezifikation
Adapter | |
Rotoren A-2-MTP und A-2-DWP | |
230 V |