Learn More
Fisherbrand™ Adapter für Traceable™ Messgeräte, Universal VAC bis 9 VDC
Artikelnummer. 17337629 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Traceable™ Messgeräte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17337629 Traceable™ Messgeräte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17337629 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 1960134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00 €
    47.84 € / 1 Stück
    Sparen 14.16 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Leitfähigkeits- und pH/ORP-Messgeräte mit dem Adapter für Traceable™ Messgeräte, Universal VAC bis 9 VDC.
  • Enthält vier verschiedene Netzsteckeradapter für die Umwandlung von 115/220 VAC in 9 VDC
  • Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Spezifikation
Typ Netzadapter
Zertifizierung/Konformität Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Traceable™ Messgeräte