Learn More
Berthold Technologies Adapterröhrchen 15 x 42 mm
Artikelnummer. 31777384 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Adapter (10 Pc.)
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
31777384 Adapter (10 Pc.) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777384 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 32737
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Junior-tragbaren Röhrenluminometern.
  • Verhindern, dass sich die Röhren während der Messung bewegen
  • Schützen Sie die Probenkammer vor Kontaminationen
  • Reagenzverschüttungen im Adapter eindämmen
  • Erlauben Sie einen schnellen Austausch des Adapters
Spezifikation
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Geräte) Junior LB 9509 Tragbares Luminometer
Höhe (metrisch) 42 mm
Breite (metrisch) 15 mm
Enthält Adapter (10 Pc.)