Learn More
WTW™ X1 ADA FDO/RZ guard for FDO 925 sensor
Artikelnummer. 15229094
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15229094 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15229094 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 201312
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Montage eines RZ 300 Magnetrührers für BSB-Messung an einem FDO™ 925
Typ Adapter
Material Edelstahl