Learn More
RETSCH Adapter
Artikelnummer. 10106071 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Typ “C” stapelbare Mahlbecher, 50 ml, Edelstahl, Chromstahl
Für Typ „C“ stapelbare Mahlbecher, 50 ml, Achat, Sinterkorund, Zirkonoxid, Siliziumnitrid, Hartmetall, Wolframkarbid
Zur Verwendung von 2/4 2 ml Reaktionsfläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10106071
Marke: RETSCH 03.025.0002