Learn More
HUBER Adapter
Artikelnummer. 10329733
Click to view available options
Anschlusstyp:
M16 x 1 Außengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M24 x 1,5 Außengewinde zu M24 x 1,5 Außengewinde
M24 x 1,5 Innengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M24 x 1,5 Innengewinde zu R1/2 Außengewinde
M30 x 1,5 Außengewinde zu G3/4 Außengewinde
M30 x 1,5 Außengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M30 x 1,5 Innengewinde zu 3/4 NPT Außengewinde
M38 x 1,5 Innengewinde zu 1 NPT Außengewinde
M38 x 1,5 Innengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M38 x 1,5 Innengewinde zu R3/4 Außengewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10329733
Marke: HUBER 9244
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Accessories
Spezifikation
Anschlusstyp M24 x 1,5 Innengewinde zu R1/2 Außengewinde
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 0,120 kg
Typ Adapter