Learn More
SI Analytics™ Adapter DIN-Buchse/BNC-Stecker, Typ: Z860
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Umwandlung aller pH-Messgeräte mit DIN-Eingang in BNC
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter für DIN-Buchse
- Wandelt die Buchse in einen BNC-Stecker um
- Zur Umwandlung aller pH-Messgeräte mit DIN-Eingang in BNC
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Konvertierungsadapter |
| Typ | Adapter-DIN-Buchse oder BNC-Verbindungsstück |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwandlung aller pH-Messgeräte mit DIN-Eingang in BNC |