Learn More
SymLine™ Adapter
Artikelnummer. 10282510
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
G1/2 in., 11 to 18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
10282510 G1/2 in., 11 to 18 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10282510
Marke: SymLine™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passen Sie Ihr SymLine™-System genau an Ihre Anforderungen an. Hier finden Sie viele nützliche Zusatzprodukte.
Ist bereits vorhanden
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
  • Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Verschlussgröße G1/2 in., 11 to 18 mm
Verschlussfarbe Black
Beschreibung Gewindeadapter, G1/2 in. (m) auf 11 bis 18 mm (ID) Rohr
Farbe Black
Auskleidungsmaterial HDPE-EC
Material HDPE-EC
Produkttyp Adapter