Learn More
HUBER Adapter
Artikelnummer. 10495912
Change view
Click to view available options
Anschlusstyp:
M16 x 1 Außengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M24 x 1,5 Außengewinde zu M24 x 1,5 Außengewinde
M24 x 1,5 Innengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M24 x 1,5 Innengewinde zu R1/2 Außengewinde
M30 x 1,5 Außengewinde zu G3/4 Außengewinde
M30 x 1,5 Außengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M30 x 1,5 Innengewinde zu 3/4 NPT Außengewinde
M38 x 1,5 Innengewinde zu 1 NPT Außengewinde
M38 x 1,5 Innengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde
M38 x 1,5 Innengewinde zu R3/4 Außengewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstyp unitSize
10495912 M30 x 1,5 Außengewinde zu G3/4 Außengewinde 1 Stück
10456492 M16 x 1 Außengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde 1 Stück
10329733 M24 x 1,5 Innengewinde zu R1/2 Außengewinde 1 Stück
10190165 M24 x 1,5 Außengewinde zu M24 x 1,5 Außengewinde 1 Stück
10545033 M24 x 1,5 Innengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde 1 Stück
10245432 M30 x 1,5 Innengewinde zu 3/4 NPT Außengewinde 1 Stück
10446492 M30 x 1,5 Außengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde 1 Stück
10764223 M38 x 1,5 Innengewinde zu 1 NPT Außengewinde 1 Stück
10069681 M38 x 1,5 Innengewinde zu R3/4 Außengewinde 1 Stück
10395062 M38 x 1,5 Innengewinde zu M30 x 1,5 Außengewinde 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10495912
Marke: HUBER 6447
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Accessories
Spezifikation
Anschlusstyp M30 x 1,5 Außengewinde zu G3/4 Außengewinde
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 0,130 kg
Typ Adapter