missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Adapter für Blutröhrchen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,6 – 7 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Rotor F-34-6-38 Zentrifuge und der Eppendorf-Zentrifuge 5804/5804 R.
- Für 3 Rundbodenröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 2,6 – 7 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf™ Rotor F-34-6-38 |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 13 mm |
| Anzahl Plätze | 18 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur