Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Doppelblutbeutelbecher für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16-Rotoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie mit dem HAEMAFlex 16 Rotor die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel.
Wählen Sie Adapter für Double-Quint-Blutbeutel (Größe XXL, XL oder M) oder Hakenadapter für die Trennung von Nabelschnurblut (Größe XXL oder M).
Wählen Sie Adapter für Double-Quint-Blutbeutel (Größe XXL, XL oder M) oder Hakenadapter für die Trennung von Nabelschnurblut (Größe XXL oder M).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Blutbeuteladapter |
| Fassungsvermögen | 12/16 x 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Doppelter Blutbeutelbecher |
| Beschreibung | Double-Quint-Blutbeuteladapter für Größe XXL (110 x 88 mm) (2er Packung) |
| Anzahl pro Packung | Set of 2 |