Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Doppelblutbeutelbecher für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16-Rotoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12/16 x 500 ml
12/16x 500 ml
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel mit dem HAEMAFlex 16 Rotor.
Wählen Sie Adapter für Doppel-Quint-Blutbeutel (Größe XXL, XL oder M) oder Hakenadapter für die Trennung von Nabelschnurblut (Größe XXL oder M).
Wählen Sie Adapter für Doppel-Quint-Blutbeutel (Größe XXL, XL oder M) oder Hakenadapter für die Trennung von Nabelschnurblut (Größe XXL oder M).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Blutbeuteladapter |
| Fassungsvermögen | 12/16x 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Doppelter Blutbeutelbecher |
| Beschreibung | Doppel-Quint-Blutbeuteladapter für XL-Größe (110 x76 mm) (2er Packung) |
| Anzahl pro Packung | Set of 2 |