Learn More
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ Röhrchen in 100 ml-Rechteckbecher
Artikelnummer. 10256671 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
50 mL
Röhrchentyp:
Falcon
Konischer Falcon
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10256671
Marke: Eppendorf™ 5804717007
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Falcon
Fassungsvermögen 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rechteckiges Gestell, Nacelle, 100 ml, Rotor A-4–44
Bohrungsgröße (metrisch) 17,5 mm
Anzahl Plätze 8
Anzahl pro Packung 2 pro Packung