Learn More
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Rechteckbecher
Shop All Eppendorf Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
15 ml
180 bis 250 ml
2,6 – 7 ml
3 bis 15 ml
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Description
- Rotoradapter
- Für Rechteckbecher
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für verschiedene Anwendungen
Specifications
Specifications
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 3 bis 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 500 ml-Rechteckbecher in Rotor A-4-81 |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 16 mm |
| Anzahl Plätze | 64 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |