Learn More
Eppendorf™ Adapter für rechteckige Schaufeln im A-4-81 Rotor
Artikelnummer. 11833981
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
180 bis 250 ml
2,6 bis 7 ml
3 bis 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
11833981 180 bis 250 ml 2 Stück
11830242 15 ml 2 Stück
11803432 3 bis 15 ml -
10137533 2,6 bis 7 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11833981 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5825722000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    210.00 € / 2 Stück
    Sparen 21.00 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Adapter erweitern die Flexibilität des A-4-81 Rotors für die Eppendorf Zentrifuge 5810/5810 R
  • Rotoradapter
  • Für Rechteckbecher
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für verschiedene Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Standard, Vacutainer Falcon-Röhrchen und -Kolben
Fassungsvermögen 180 bis 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rechteckiger 500-ml-Behälter für Rotor A-4-81
Bohrungsgröße (metrisch) 62 mm
Anzahl Plätze 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rechteckiger 400 ml-Eimer zur Verwendung mit Standard-, Vacutainer- und Falcon-Röhrchen und -Kolben
Anzahl pro Packung 2 pro Packung