Learn More
Eppendorf™ Adapter für 85 ml-Rundbecher
Artikelnummer. 10565792 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 bis 1,4 ml
15 ml
2 bis 7 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10565792
Marke: Eppendorf™ 5702737003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konischer Falcon
Fassungsvermögen 2 bis 7 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 85 ml Runder Eimer
Bohrungsgröße (metrisch) 12,5 mm
Anzahl Plätze 20
Anzahl pro Packung 2 pro Packung