Learn More
Eppendorf™ Adapter für 85 ml-Rundbecher
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 bis 1,4 ml
15 ml
2 bis 7 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Konischer Falcon |
| Fassungsvermögen | 1 bis 1,4 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 85 ml Runder Eimer |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 8,5 mm |
| Anzahl Plätze | 20 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |