Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor-Adapter für konischen Falcon™ -Gefäße
Artikelnummer. 10296761 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
10296761 50 mL 2 Stück
10003181 15 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10296761 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5804775007
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Adapter eignen sich für konische Falcon™ Festwinkelrotoren.
  • Satz aus 2 Adaptern
  • Kompatibel mit Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konischer Falcon
Fassungsvermögen 50 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Festwinkelrotor
Bohrungsgröße (metrisch) 29,5 mm
Anzahl Plätze 6
Anzahl pro Packung 2 pro Packung