Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor-Adapter für konischen Falcon™ -Gefäße
Artikelnummer. p-8003418 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10003181
Marke: Eppendorf™ 5804776003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Adapter eignen sich für konische Falcon™ Festwinkelrotoren.
  • Satz aus 2 Adaptern
  • Kompatibel mit Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konischer Falcon
Fassungsvermögen 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Festwinkelrotor
Bohrungsgröße (metrisch) 17 mm
Anzahl Plätze 6
Anzahl pro Packung 2 pro Packung