Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor-Adapter für konischen Falcon™ -Gefäße
Artikelnummer. 10003181 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10003181 15 ml 2 Stück
10296761 50 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10003181 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5804776003
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Adapter eignen sich für konische Falcon™ Festwinkelrotoren.
  • Satz aus 2 Adaptern
  • Kompatibel mit Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Typ Adapter
Röhrchentyp Konischer Falcon
Fassungsvermögen 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Festwinkelrotor
Bohrungsgröße (metrisch) 17 mm
Anzahl Plätze 6
Anzahl pro Packung 2 pro Packung
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.