Learn More
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor
Artikelnummer. 10428991 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5 bis 2 ml
20 bis 30 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10428991 20 bis 30 ml 2 Stück
10043061 1,5 bis 2 ml 2 Stück
2 options
Artikelnummer. 10428991
Marke: Eppendorf™ 5804773004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesem Rotoradapter können Eppendorf Zentrifugen noch flexibler eingesetzt werden
  • Adapter
  • Für Eppendorf™ Festwinkelrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Fassungsvermögen 20 bis 30 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Festwinkelrotor
Bohrungsgröße (metrisch) 26 mm
Anzahl Plätze 6
Anzahl pro Packung 2 pro Packung