Beschreibung
- Adapter
- Für Eppendorf™ Festwinkelrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Eppendorf |
| Fassungsvermögen | 1,5 bis 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Festwinkelrotor |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 11 mm |
| Anzahl Plätze | 24 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |