Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rechteckbecher in Rotor A-4-38
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
20 mL
25 mL
5 bis 7 ml
9 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Adapter für Rotor A-4-38
- Zum Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen oder 15/50 ml konischen Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Standard |
| Fassungsvermögen | 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rechteckiger Becher in Rotor A-4-38 |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 17 mm |
| Anzahl Plätze | 24 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |