Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rechteckbecher in Rotor A-4-38
Artikelnummer. p-8501014 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
20 mL
25 mL
5 bis 7 ml
9 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11592225
Marke: Eppendorf™ 5702711004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Große Auswahl an Adaptern für alle Arten von Blutentnahme- und Zellkulturröhrchen
  • Adapter für Rotor A-4-38
  • Zum Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen oder 15/50 ml konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Fassungsvermögen 9 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Rechteckiger Becher in Rotor A-4-38
Bohrungsgröße (metrisch) 14,5 mm
Anzahl Plätze 32
Anzahl pro Packung 2 pro Packung