Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren
Shop All Eppendorf Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
2,6 bis 8 ml
250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch
250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch
5,5 bis 12 ml
500 ml Nalgene™ Flachflasche
500 ml Corning™ konische Flasche
5 ml FACS
6x MTP-/DWP-/PCR-Platten
750 ml-Flasche
9 ml
Röhrchentyp:
Flachboden
Flasche mit Flachboden/konischem Boden
Konisch
Rundboden
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, Universalbecher
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Description
Erhältlich für die Verwendung mit:
- 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
- 250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch, Satz mit 2 Stck.
- Bitte beachten Sie, dass diese konischen Flaschen zusammen mit einem vom Hersteller bereitgestellten konischen Formeinsatz verwendet werden müssen.
- 49 x 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
- 5,5 bis 12 ml, Satz mit 2 Stck.
- 500 ml Corning™, Satz mit 2 Stck.
- 500 ml Nalgene™, Satz mit 2 Stck.
- 50 ml, Satz mit 2 Stck.
- 5 ml-FACS, Satz mit 2 Stck.
- 750 ml, Satz mit 2 Stck.
- 9 ml, Satz mit 2 Stck.
- Eppendor Tubes™ 5,0 ml und 15 ml, Satz mit 2 Stck.
- MTP-, DWP-, PCR-Platten, Satz mit 2 Stck.
Specifications
Specifications
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Flachboden |
| Fassungsvermögen | 6x MTP-/DWP-/PCR-Platten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S-4xUniversal-Large, Universalbecher |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering