Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren
Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Eppendorf, Corning und Nalgene Röhrchen und Platten in verschiedenen Formen und Größen.
Marke: Eppendorf™ 5920740008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58500kg
Beschreibung
Erhältlich für die Verwendung mit:- 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
- 250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch, Satz mit 2 Stck.
- Bitte beachten Sie, dass diese konischen Flaschen zusammen mit einem vom Hersteller bereitgestellten konischen Formeinsatz verwendet werden müssen.
- 49 x 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
- 5,5 bis 12 ml, Satz mit 2 Stck.
- 500 ml Corning™, Satz mit 2 Stck.
- 500 ml Nalgene™, Satz mit 2 Stck.
- 50 ml, Satz mit 2 Stck.
- 5 ml-FACS, Satz mit 2 Stck.
- 750 ml, Satz mit 2 Stck.
- 9 ml, Satz mit 2 Stck.
- Eppendor Tubes™ 5,0 ml und 15 ml, Satz mit 2 Stck.
- MTP-, DWP-, PCR-Platten, Satz mit 2 Stck.
Spezifikation
Rotoradapter | |
250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch | |
Bitte beachten Sie, dass diese konischen Flaschen zusammen mit einem vom Hersteller bereitgestellten konischen Formeinsatz verwendet werden müssen. |
Flasche mit Flachboden/konische Flasche | |
Rotor S-4xUniversal-Large | |
2 |