Beschreibung
Erhältlich für die Verwendung mit:
- 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
- 250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch, Satz mit 2 Stck.
- Bitte beachten Sie, dass diese konischen Flaschen zusammen mit einem vom Hersteller bereitgestellten konischen Formeinsatz verwendet werden müssen.
- 49 x 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
- 5,5 bis 12 ml, Satz mit 2 Stck.
- 500 ml Corning™, Satz mit 2 Stck.
- 500 ml Nalgene™, Satz mit 2 Stck.
- 50 ml, Satz mit 2 Stck.
- 5 ml-FACS, Satz mit 2 Stck.
- 750 ml, Satz mit 2 Stck.
- 9 ml, Satz mit 2 Stck.
- Eppendor Tubes™ 5,0 ml und 15 ml, Satz mit 2 Stck.
- MTP-, DWP-, PCR-Platten, Satz mit 2 Stck.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Flachboden |
| Fassungsvermögen | 750 ml-Flasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor S-4xUniversal-Large |
| Anzahl Plätze | 1 |