Learn More
Fisherbrand™ Adapter für 0,2 ml Vials (VE=6Stck)
Artikelnummer. 10233763
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,4 ml-Probenröhrchen
0.2 ml Probenröhrchen
0.5 ml Probenröhrchen
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10233763 0.2 ml Probenröhrchen -
10732711 0.5 ml Probenröhrchen 6 Stück
11833503 0,4 ml-Probenröhrchen 6 Stück
3 options
Artikelnummer. 10233763
Marke: Fisherbrand™ C1222
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hervorragend geeignet für den Einsatz von Mikrozentrifugen. Fisherbrand™ Adapter für Probenröhrchen sind langlebig und widerstandsfähig.
  • Erhältlich für verschiedene Röhrchengrößen
  • Farbe: weiß
Spezifikation
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.2 ml Probenröhrchen
Anzahl pro Packung 6/Packung