Learn More
Fisherbrand™ Adapter für Probenröhrchen
Artikelnummer. 11833503
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,2-ml-Probenröhrchen
0,4 ml-Probenröhrchen
0,5-ml-Probenröhrchen
Packungsgröße:
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11833503 0,4 ml-Probenröhrchen 6 Stück
10732711 0,5-ml-Probenröhrchen 6 Stück
10233763 0,2-ml-Probenröhrchen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11833503 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. C1206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35 €
    45.12 € / 6 Stück
    Sparen 4.23 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für den Einsatz von Mikrozentrifugen. Fisherbrand™ Adapter für Probenröhrchen sind langlebig und widerstandsfähig.
  • Farbe: weiß
  • Erhältlich für verschiedene Röhrchengrößen
Spezifikation
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,4 ml-Probenröhrchen
Anzahl pro Packung 6/Packung