Learn More
Fisherbrand™ Adapter für 0,2 ml Vials (VE=6Stck)
Artikelnummer. p-8272080
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,4 ml-Probenröhrchen
0.2 ml Probenröhrchen
0.5 ml Probenröhrchen
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10732711
Marke: Fisherbrand™ C1205
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hervorragend geeignet für den Einsatz von Mikrozentrifugen. Fisherbrand™ Adapter für Probenröhrchen sind langlebig und widerstandsfähig.
  • Farbe: weiß
  • Erhältlich für verschiedene Röhrchengrößen
Spezifikation
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.5 ml Probenröhrchen
Anzahl pro Packung 6/Packung