missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAR Antibody (CL0176) [DyLight 680], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-05500FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ADAR Monoclonal antibody specifically detects ADAR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| ADAR | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| ADAR1DSH, adenosine deaminase, RNA-specific, DRADAP136, DSRADadenosine deaminase acting on RNA 1-A, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, G1P1double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, IFI-4, IFI4dsRNA adenosine deaminase, interferon-induced protein 4, Interferon-inducible protein 4, K88DSRBP, p136,136 kDa double-stranded RNA-binding protein | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55265, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0176 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 103 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur