missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ADAR Monoclonal antibody specifically detects ADAR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ADAR |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL0176 |
| Konjugat | DyLight 755 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | ADAR1DSH, adenosine deaminase, RNA-specific, DRADAP136, DSRADadenosine deaminase acting on RNA 1-A, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, G1P1double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, IFI-4, IFI4dsRNA adenosine deaminase, interferon-induced protein 4, Interferon-inducible protein 4, K88DSRBP, p136,136 kDa double-stranded RNA-binding protein |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55265, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?