Learn More
Hach Lange™ LCK 310 Chlortest pack 24 Tests
Click to view available options
Bereich:
25 bis 30 mg/l Cl2
Beschreibung
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Chlor-Küvettentest |
| Bereich | 25 bis 30 mg/l Cl2 |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Typ | Addista Mono-Standard |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- LCK 310 Chlor/Ozon/Chlordioxid-Chlorine/Ozone/Chlorine dioxide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium dihydrogenphosphate, di-sodium hydrogen phosphate, N,N-diethyl-1,4-phenylenediammonium su