Learn More
Miele Professional™ Additional Suction Lance PLW8636 APLW 887
Artikelnummer. 30533217 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Filter
Packungsgröße:
1 Bogen
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
30533217 Filter 1 Bogen
1 options
Artikelnummer. 30533217
Marke: Miele Professional™ 12426920
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Suction lance for external canisters for PLW 8636
  • Suction lance for external canisters for PLW 8636
  • For 10 - 20 L canisters, positioned outside the machine
  • The suction lance features level detection
  • Installed by Customer Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Filter
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Menge 1 Ea.