Learn More
Additives Fertigungspulver, Nickellegierung 718 / N07718, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 17949659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 g
Packungsgröße:
75 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949659 75 g 75 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17949659 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARMNI718P18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Pulver für additive Fertigung, Nickellegierung 718 / N07718
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus/Tantalum/Nitrogen/Tungsten/Oxygen/Vanadium/Copper/Manganese/Carbon/Silicon/Cobalt/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Niobium/Iron/Chromium/Nickel/Lanthanum/Silver/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Hafnium/Zirconium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tin/Cadmium/Antimony/Arsenic/Zinc/Lead/Boron
CAS 7440-02-0
Menge 75 g
Form Feines Pulver
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.006 %/Tantalum 0.006 %/Nitrogen 0.01 %/Tungsten 0.01 %/Oxygen 0.014 %/Vanadium 0.017 %/Copper 0.018 %/Manganese 0.026 %/Carbon 0.036 %/Silicon 0.036 %/Cobalt 0.097 %/Aluminium 0.49 %/Titanium 1.01 %/Molybdenum 3.13 %/Niobium 4.95 %/Iron 17 %/Chromium 19.6 %/Nickel 53.6 %/Lanthanum (<0.0005) %/Silver (<0.0005) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Hafnium (<0.0020) %/Zirconium (<0.0030) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Cadmium (<0.0080) %/Antimony (<0.0100) %/Arsenic (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Lead (<0.0200) %/Boron (0.0007) %