Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adefovir dipivoxil
Produktkod. 16651822 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
16651822 1 g 1 Gramm
16661822 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16651822 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463080010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Format Pulver
Molekulargewicht 501,47
Produkttyp Adefovir dipivoxil
Quelle Synthetische Quelle
Inhalt und Lagerung Tiefkühlgerät -20 °C
Assay 98,0 bis 102,0 % (Titration mit HClO4)
Versandbedingung Normale Bedingungen
Menge 1 g
Farbe Weiß bis fast weiß
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adefovir dipivoxil
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Faroangivelser
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Adefovir dipivoxil
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.