Learn More
Ademethionin 1,4-Butandisulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Unverdünnt |
| Molekulargewicht | 1451.62 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reinheit | >95% (HPLC) |
| Menge | 10 mg |
| Chemischer Name oder Material | Ademethionin 1,4-Butandisulfonat |