Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Artikelnummer. p-7022230
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11402717 25 g 25 Gramm
11304619 50 g 50 Gramm
11314619 250 g 250 Gramm
11412717 500 g 500 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11402717
Marke: Thermo Scientific Chemicals A14906.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Adenin wird als aktiver Bestandteil von Medien mit Bor-Mangel zum Anwachsen von Hefe verwendet, um zu beurteilen, ob das Hefewachstum durch Bor stimuliert wird. Ist nützlich als lokales Antiseptikum und Vitamin B4. Wird darüber hinaus bei der mikrobiellen Bestimmung von Niacin verwendet. Wird auch als Nahrungsergänzung für erwachsene Ratten eingesetzt, um die Auswirkungen der Ballaststoffüberlastung von Adenin zu untersuchen. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Nukleotiden der Nukleinsäuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Methanol und Ethanol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-24-5
Summenformel C5H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD00041790
InChI-Schlüssel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adenine