Specifications
| Chemischer Name oder Material | Adenine Hemisulfate Dihydrate |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 404.37 |
| Physikalische Form | Fest |