Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adenin-Hemisulfat |
| Namenshinweis | Dihydrat |
| CAS | 6509-19-9 |
| Prozentgehaltsbereich | 99 % |
| Summenformel | C10H16N10O6S |
| MDL-Nummer | MFCD00150149 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 9H-Purin-6-amin-Hemisulfat-Dihydrat, Adenin-Hemisulfat-Dihydrat, 6-Aminopurinsulfatdihydrat, Bis-ADE-Schwefelsäure-Dihydrat, Schwefelsäure-bis-Vitamin B4-Dihydrat, Bis-Adenin-Schwefelsäure-Dihydrat, Schwefelsäure-7h-Purin-6-Amin-Wasser 1/2/2 |
| InChI-Schlüssel | MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
| Mehr anzeigen |