Learn More
Adeninhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30313890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313890 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313890 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA28036050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine Hydrochloride
CAS 2922-28-3
Summenformel C5H5N5 . HCl
Menge 50 g
Synonym Adenine Monohydrochloride, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride, 9H-Purin-6-amine Hydrochloride, Leucon
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
SMILES Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 171.59
Formelmasse 171.0312