Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat, 98 %
Beschreibung
cAMP is used for intracellular signal transduction in many different organisms, conveying the cAMP-dependent pathway. Restoration of several morphological characteristics of normal fibroblasts in sarcoma cells when treated with adenosine-3?: 5?-cyclic monophosphate. In the presence of adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, protein kinase I dissociated into two subunits: a subunit binding adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, and a catalytic subunit. Stimulation of calcium uptake in platelet membrane vesicles by adenosine 3?,5?-cyclic monophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
cAMP wird für intrazelluläre Signaltransduktion in vielen verschiedenen Organismen verwendet, Übertragung des cAMP-dependent Pathways. Wiederherstellung mehrerer morphologischer Merkmale normaler Fibroblasten in Sarkomzellen bei Behandlung mit Adenosin-3′: 5′-zyklisches Monophosphat. In Gegenwart von Adenosin 3′:5′-zyklisches Monophosphat dissoziierte Proteinkinase I in zwei Untereinheiten: Eine Untereinheit, die Adenosin 3′ bindet:5′-zyklisches Monophosphat und eine katalytische Untereinheit. Stimulation der Calciumaufnahme in Thrombozytenmembranvesikeln durch Adenosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat.
Löslichkeit
Wasserlöslich: 10 mg/ml pH-Wert der wässrigen Lösung beträgt ca. 3.0.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate |
| Schmelzpunkt | 260°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 52645 |
| Merck Index | 14,2708 |
| Löslichkeitsinformationen | Solube in water: 10mg/mL pH of aqueous solution is approx. 3.0. |
| Formelmasse | 329.21 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.