Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat, +99 %
Artikelnummer. p-3777184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10144900 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10432611 1 g Glasflasche 1 Gramm
10781915 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10144900
Marke: Thermo Scientific Chemicals 225805000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-92-4
Summenformel C10H12N5O6P
Molekulargewicht (g/mol) 329.21
MDL-Nummer MFCD00005845
InChI-Schlüssel IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Synonym camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
PubChem CID 6076
ChEBI CHEBI:17489
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
Extinktion lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 260.0°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 26, IV, 3618
Merck Index 15, 2701
Spezifische Drehung − 53.70
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50mg/mL
IUPAC-Name (4aR,6R,7R,7AS)-6-(6-Aminopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
Formelmasse 329.2
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.