Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 15420237
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420237 250 mg 250 Milligramm
15400237 1 g 1 Gramm
15410237 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420237 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62174.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 37839-81-9 | C10H11N5NaO6P | 351.19 g/mol
Adenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate is used as an activator of protein kinase A (PKA) . A key regulator of many cellular reactions. Released in response to hormonal stimulation. . Directly activates Epac, a Rap1 guanine-nucleotide exchange factor. Acts as a second messenger in signal transduction mechanisms. Promotes apoptosis in resting human B lymphocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′,5′-Zyklisches Natriumsalz des Adenosinmonophosphatmonohydrats wird als Aktivator der Proteinkinase A (PKA) verwendet. Es ist ein wichtiger Regler für viele zelluläre Reaktionen. Freigesetzt als Reaktion auf hormonelle Stimulation. . Aktiviert direkt Epac, einen Rap1-Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor. Fungiert als Second Messenger bei Mechanismen der Signaltransduktion. Fördert die Apoptose in stillstehenden menschlichen B-Lymphozyten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20° C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37839-81-9
Summenformel C10H11N5NaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 351.19
MDL-Nummer MFCD00069736
InChI-Schlüssel BXJBFCKTIWRKMQ-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, c10h11n5o6p.na.h2o, sodium 3',5'-cyclic amp anion hydrate, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate monosodium salt
PubChem CID 91872444
IUPAC-Name Natrium;(4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Aminopurin-9-yl)-2-Oxido-2-Oxo-4a,6,7,7a-Tetrahydro-4H-Furo[3,2-d][1,3,2]Dioxaphosphinin-7-ol;hydrat
SMILES [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 54612
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 351.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver