Learn More
Adenosin-3'-Monophosphat, TRC
Artikelnummer. 30240976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240976 200 mg 200 Milligramm
30240549 25 mg 25 Milligramm
30240548 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA281840200MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-21-9
Summenformel C10 H14 N5 O7 P
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 347.2212
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 200 mg
Chemischer Name oder Material Adenosin-3'-Monophosphat