missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine 3′-Phosphate 5′-Phosphosulfate Lithium Salt Hydrate (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30006996
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006996 1 mg 1 Milligramm
30004371 5 mg 5 Milligramm
30008630 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006996 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1094351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C10H15N5O13P2S . x(Li). y(H2O)
Synonym Adenosine 3′-Phosphate 5′-Phosphosulfate Lithium Salt Hydrate (Technical Grade), Adenosine 3′-Phosphate 5′-Phosphosulfate Lithium Salt Hydrate (Technical Grade);3'-Phosphoadenosine-5'-phosphosulfate Lithium Salt Hydrate
IUPAC-Name (9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(((hydroxy(sulfooxy)phosphoryl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)phosphoramidic acid, lithium salt hydrate
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@H](COP(OS(=O)(O)=O)(O)=O)[C@H]1O)N(C=N2)C3=C2C(NP(O)(O)=O)=NC=N3.O.[Li+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Adenosine 3'-Phosphate 5'-Phosphosulfate Lithium Salt Hydrate (Technical Grade)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adenosine 3'-Phosphate 5'-Phosphosulfate Lithium Salt Hydrate (Technical Grade)
Versandbedingung Dry ice
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5O13P2S.Li.H2O/c16-6-4(1-26-30(21,22)28-31(23,24)25)27-10(7(6)17)15-3-13-5-8(14-29(18,19)20)11-2-12-9(5)15;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24,25)(H3,11,12,14,18,19,20);;1H2/q;+1;/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 1 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.